6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 19621-92-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 434820050
Preis (EUR)
51,50
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
51,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS19621-92-2
IUPAC Name6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylate
Molecular FormulaC6H4NO3
InChI KeyVRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-M
SMILES[O-]C(=O)C1=CC=CC(=O)N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)White to yellow to brown
HPLC>=94 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only