Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3392-12-9
IUPAC Name2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoate
Molecular FormulaC14H22N2O6
InChI KeyPOBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
SMILESCC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Mehr anzeigen