D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Número de catálogo 451962500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS57-48-7
IUPAC Name(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molecular FormulaC6H12O6
InChI KeyBJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
SMILESOC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Residue after ignition=<0.5 %
Specific optical rotation-91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm)
Chloride (Cl)=<0.018 %
Ca and Mg=<0.005 % (as Ca)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only