Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Thermo Scientific Chemicals

Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %

Have Questions?
KatalognummerMenge
4595300505g
Katalognummer 459530050
Preis (EUR)
44,65
Exklusiv online
48,90
Ersparnis 4,25 (9%)
Each
Menge:
5g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
44,65
Exklusiv online
48,90
Ersparnis 4,25 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS982-57-0
IUPAC Namesodium 4-[2-(2,2-dichloroacetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoate
Molecular FormulaC15H15Cl2N2NaO8
InChI KeyRPLOPBHEZLFENN-UHFFFAOYNA-M
SMILES[Na+].OC(C(COC(=O)CCC([O-])=O)NC(=O)C(Cl)Cl)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Water=<2 %
Specific optical rotation+5.0° to +8.0° (20°C, 589 nm) (5 % in water)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke