Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Arginase 1 Antibodies

          Invitrogen

          Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          23 Published Figures
          27 References
          View all (104) Arginase 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (23)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 24

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Arginase 1 Antibody (46-3697-80) in Flow

          C57BL/6 mouse bone marrow derived macrophages were polarized for 24 hours with either LPS (Product # 00-4976-93) and IFN-gamma (Product # 16-7311-85) to make M1 macrophages (left) or with IL-4 (Product # BMS338) to make M2a macrophages (right). Cells were surface stained with F4/80 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-4801-82) then stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with 0.125 µg Arginase 1 Monoclonal Antibody, PerCP-eFluor 710. Total viable cells ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-3697-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 26 publications 26 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A1exF5

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant mouse Arginase 1

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2734842

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody A1exF5 recognizes both human and mouse Arginase 1, a cytosolic enzyme (Arg1). This A1exF5 clone is compatible with both, the standard intracellular protocols, and the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set.

          Applications Reported: This A1exF5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This A1exF5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of stimulated mouse bone marrow cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor™ 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Target Information

          Arginase-1 (Arg1) is a 35 kDa enzyme converting L-arginine to urea and L-ornithine, which is the final step in the urea cycle. The resulting polyamines are important for cell proliferation and removal of toxins that arise from protein degradation. By degrading arginine, Arginase 1 deprives NO synthase of its substrate and down-regulates nitric oxide production. In both human and mouse, Arginase 1 is expressed in the liver, neutrophils, myeloid derived suppressor cells (MDSC) and neural stem cells. In human, expression in blood neutrophils but not in CCR3+ granulocytes has been reported. In mice, expression of Arginase 1 is one of the hallmarks of alternatively activated macrophages (M2a). Arginase-1 may be expressed in the myeloid cells infiltrating tumors, and is typically found in the majority of hepatocellular carcinomas. Defects in Arginase 1 are the cause of argininemia, an autosomal recessive disorder characterized by hyperammonemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A-I; Arg1; Arginase; arginase (EC 3.5.3.1); arginase 1 liver; arginase 1, liver; arginase I; arginase, liver; Arginase1; HGNC:663; Liver Arginase; liver-type arginase; Type 1 Arginase; type I arginase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI; Arg-1; PGIF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05089, (Mouse) Q61176

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 383, (Mouse) 11846

          View more View less

          Function(s)
          arginase activity protein binding hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amidines manganese ion binding metal ion binding identical protein binding
          Process(es)
          urea cycle arginine metabolic process arginine catabolic process regulation of cell proliferation negative regulation of T cell proliferation defense response to protozoan negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway neutrophil mediated killing of fungus negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation response to nematode response to selenium ion collagen biosynthetic process positive regulation of neutrophil mediated killing of fungus regulation of L-arginine import across plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-m8c75:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0