Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-MAF Antibodies

          Invitrogen

          c-MAF Monoclonal Antibody (sym0F1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          5 Published Figures
          5 References
          View all (40) c-MAF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-MAF Monoclonal Antibody (sym0F1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-MAF Antibody (46-9855-41) in Flow

          Staining of 3-day Th17-polarized mouse splenocytes with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0042-82) and Mouse IgG2b K Isotype Control PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-4732-82) (left) or Anti-Human/Mouse c-Maf PerCP-eFluor® 710 (right) using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set and protocol. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-MAF Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          c-MAF Monoclonal Antibody (sym0F1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Product Details

          46-9855-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.0075 µg)/test
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          sym0F1

          Immunogen

          Full-length E. coli-produced c-Maf
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Alexa Fluor 488 
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573907

          Product Specific Information

          Description: The sym0F1 monoclonal antibody reacts with human and mouse c-Maf, a 42 kDa basic leucine zipper transcription factor shown to be involved in the neural, ocular and hematopoietic systems. In hematopoietic cells, it was first shown to be crucial for IL-4 expression in Th2 and was the first transcription factor believed to be Th subset-specific. More recent evidence shows that specific phospho-tyrosine residues lead to upregulation of IL-4. c-Maf has also been shown to be important to differentiation and function in both Th17 and Tfh cells. It drives expression of IL-21 in both cell types, while promoting expression of IL-23R in Th17 and CXCR5 in Tfh as well.

          Applications Reported: This sym0F1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This sym0F1 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of Th17-polarized mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set and protocol. Please see BestProtocols® Section (Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry) for staining protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins. This can be used at 5 µL (0.0075 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          c-maf is the cellular counterpart of oncogenic v-maf that belongs to the family of basic region leucine zipper domain transcription factors. The leucine-zipper domain is involved in the interaction with LRPICD. There are two forms of human c-maf mRNA, c-maf-long and c-maf-short. It is identified in the genome of the acute transforming avian retrovirus AS42. c-maf targets are IL-4 in Th2 cells, the crystalline genes in lens fiber cells, insulin gene in islet, p53 and L7 where it exerts its transcriptional role through binding to a Maf recognition element (MARE). It regulates Th2 differentiation and lineage-specific hematopoiesis. c-maf is a transcription factor for IL-10 gene expression in LPS-activated macrophages. Chromosomal aberration involving maf is found in some forms of multiple myeloma. It is expressed in myeloma cell lines and resting monocytes/macrophages.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene; avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (v-maf) AS42 oncogene homolog; avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog; b-zip transcription factor; bZIP Maf transcription factor; c-Maf long form; c-maf proto-oncogene; L7 promoter binding protein/v-Maf protein homolog; MGC71685; proto-oncogene c-Maf; T lymphocyte c-maf long form; unnamed protein product; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog; V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: 2810401A20Rik; A230108G15Rik; AYGRP; c-MAF; CCA4; CTRCT21

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75444, (Mouse) P54843

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4094, (Mouse) 17132

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding double-stranded DNA binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter megakaryocyte differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lens fiber cell differentiation integrated stress response signaling in utero embryonic development lens development in camera-type eye response to nutrient gene expression positive regulation of gene expression regulation of chondrocyte differentiation cell development inner ear development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-gglmw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0