Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Ziprasidonhydrochlorid-Monohydrat

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 462432500
Preis (EUR)
170,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
170,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS138982-67-9
IUPAC Namehydrogen 5-{2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chloro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one hydrate chloride
Molecular FormulaC21H24Cl2N4O2S
InChI KeyZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light pink or light orange
Appearance (Form)Powder
Water3.7 to 5.0 %
HPLC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only