Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103980-44-5
IUPAC Name(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(furan-2-carbonylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
Molecular FormulaC19H18ClN5O7S3
InChI KeyKEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
SMILESCl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)C3=CC=CO3)=C(N2C1=O)C(O)=O)C1=CSC(N)=N1
Mehr anzeigen