Monohidrato de ácido cítrico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Monohidrato de ácido cítrico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
464541000100 g
Número de catálogo 464541000
Precio (EUR)
29,40
Each
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
29,40
Each
Identificadores químicos
CAS5949-29-1
IUPAC Name2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molecular FormulaC6H10O8
InChI KeyYASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with NaOH99.75 to 100.50 %
UV(1M in water)
UVat 254 nm A: =<0.5
UVat 270 nm A: =<0.1
Appearance (Form)Powder or crystals
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación