Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Pirfenidon

CAS: 53179-13-8 | C12H11NO | 185.23 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 464720010
Preis (EUR)
-
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS53179-13-8
IUPAC Name5-methyl-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Molecular FormulaC12H11NO
InChI KeyISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CN(C(=O)C=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point107°C to 111°C
Appearance (Color)White to light yellow
Solubility(5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 80°C, 4 hr, 75 kPa)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only