Olaparib
Thermo Scientific Chemicals

Olaparib

CAS: 763113-22-0 | C24H23FN4O3, C24H23FN4O3 | 434.47 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 466292500
Preis (EUR)
-
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS763113-22-0
IUPAC Name4-{[3-(4-cyclopropanecarbonylpiperazine-1-carbonyl)-4-fluorophenyl]methyl}-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Molecular FormulaC24H23FN4O3
InChI KeyFDLYAMZZIXQODN-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=C(C=C(CC2=NNC(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C1CC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)crystalline powder
Infrared spectrumcomplies
HPLC>=98.0 %
Water=<1.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only