Search
Search

| Katalognummer | Durchmesser (metrisch) | Menge |
|---|---|---|
| 5020B | 0,20 μm | 100 mL |
| 5003A | 0,03 μm | 15 ml |
| 5003B | 0,03 μm | 100 mL |
| 5003C | 0,03 μm | 1000 mL |
| 5006A | 0,06 μm | 15 ml |
| 5006B | 0,06 μm | 100 mL |
| 5006C | 0,06 μm | 1000 mL |
| 5008A | 0,08 μm | 15 ml |
| 5008B | 0,08 μm | 100 mL |
| 5008C | 0,08 μm | 1000 mL |
| 5009A | 0,09 μm | 15 ml |
| 5009B | 0,09 μm | 100 mL |
| 5009C | 0,09 μm | 1000 mL |
| 5010A | 0,10 μm | 15 ml |
| 5010B | 0,10 μm | 100 mL |
| 5010C | 0,10 μm | 1000 mL |
| 5011A | 0,11 μm | 15 ml |
| 5011B | 0,11 μm | 100 mL |
| 5011C | 0,11 μm | 1000 mL |
| 5012A | 0,12 μm | 15 ml |
| 5012B | 0,12 μm | 100 mL |
| 5012C | 0,12 μm | 1000 mL |
| 5014A | 0,14 μm | 15 ml |
| 5014B | 0,14 μm | 100 mL |
| 5014C | 0,14 μm | 1000 mL |
| 5016A | 0,16 μm | 15 ml |
| 5016B | 0,16 μm | 100 mL |
| 5016C | 0,16 μm | 1000 mL |
| 5017A | 0,17 μm | 15 ml |
| 5017B | 0,17 μm | 100 mL |
| 5017C | 0,17 μm | 1000 mL |
| 5020A | 0,20 μm | 15 ml |
| 5020C | 0,20 μm | 1000 mL |
| 5022A | 0,22 μm | 15 ml |
| 5022B | 0,22 μm | 100 mL |
| 5022C | 0,22 μm | 1000 mL |
| 5024A | 0,24 μm | 15 ml |
| 5024B | 0,24 μm | 100 mL |
| 5024C | 0,24 μm | 1000 mL |
| 5026A | 0,26 μm | 15 ml |
| 5026B | 0,26 μm | 100 mL |
| 5026C | 0,26 μm | 1000 mL |
| 5030A | 0,3 μm | 15 ml |
| 5030B | 0,3 μm | 100 mL |
| 5030C | 0,3 μm | 1000 mL |
Diese Mikrosphären aus Polystyrol haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm. Die Partikeldurchmesser werden durch Mikroskopie, Photonen-Korrelationspektroskopie oder Lichtstreuung gemessen. Sie sind als wässrige Suspensionen mit 10 % Feststoffanteil vom Gewicht erhältlich. Die Partikel der Serie 5000 erreichen eine Größe von bis zu 3,1 µm. Wenn Sie größere Partikel benötigen, verwenden Sie unsere Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.
Bestellinformationen:
Es sind Flaschen mit 15, 100 und 1.000 ml verfügbar. 15 ml (Flaschenteilenr. „A“), 100 ml (B-Flaschen) und 1.000 ml (C-Flaschen) werden auf Bestellung verpackt; Beispiel (Teilenr. 5003B und 5003C). Die Lieferung dieser Füllmengen kann bis zu 10 Arbeitstage in Anspruch nehmen.
Inhalt:
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und allgemeines Einlegeblatt zum Umgang mit dem Produkt
Empfohlen für:
Hoch konzentrierte Polymerpartikel < 3 μm für die Bewertung und Prüfung von Filtern, für Strömungsmechanikuntersuchungen, Dispersionsstudien und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt, da die Spezifikationen für diese Anwendungen unzureichend sind.