Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • E-cadherin Antibodies

          Invitrogen

          CD324 (E-Cadherin) Monoclonal Antibody (DECMA-1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          44 Published Figures
          58 References
          View all (135) E-cadherin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD324 (E-Cadherin) Monoclonal Antibody (DECMA-1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (44)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 46

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD324 (E-Cadherin) Antibody (53-3249-80) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of E-cadherin was performed using 90% confluent log phase MCF7 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with CD324 (E-Cadherin) Monoclonal Antibody (DECMA-1) (Product # 53-3249-80) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 d... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD324 (E-Cadherin) Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          53-3249-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 16 publications 16 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 17 publications 17 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DECMA-1

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10671270

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody DECMA-1 recognizes mouse, human and canine CD324 also known as E-cadherin (Epithelial cadherin) or uvomorulin. Like the other cadherin family members P and N cadherin, E-cadherin is a transmembrane glycoprotein involved in intercellular adhesion. These proteins share a common basic structure. The extracellular portions of the proteins are largely composed of repeating domains, each with two consensus Ca2+-binding motifs. The cytoplasmic domain interacts with a-, b-, and g-catenins and actinins. These catenins connect E-cadherin with the cytoskeleton.

          Expression is found in most epidermal cells including melanocytes and kerotinocytes. E-cadherin is localized at the intercellular boundaries of epithelial cells in several tissues, and is thought to play a role in maintenance of tissue integrity. Loss of E-cadherin function has been implicated in the progression of a variety of cancers.

          E-Cadherin protein is sensitive to trypsin treatment, so exposure to trypsin should be minimized or avoided.

          The monoclonal antibody DECMA-1 has been shown to have functional activity by disrupting adhesion in human, mouse and dog cells.

          Applications Reported: This DECMA-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistochemical staining of frozen tissue sections, and immunocytochemistry.

          Applications Tested: This DECMA-1 antibody has been tested by immunocytochemistry on formaldehyde fixed and permeabilized MDCK cells and can be used at less than or equal to 20 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          E-Cadherin (epithelial cadherin) is a classical cadherin from the cadherin (alcium dependent adhesion protein) superfamily. The encoded protein is a calcium dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Mutations in this gene are correlated with gastric, breast, colorectal, thyroid and ovarian cancer. Loss of function is thought to contribute to progression in cancer by increasing proliferation, invasion, and/or metastasis. The ectodomain of this protein mediates bacterial adhesion to mammalian cells and the cytoplasmic domain is required for internalization. Identified transcript variants arise from mutation at consensus splice sites. E-cadherin plays a central role in the growth and development of cells by controlling tissue architecture, and maintenance of tissue integrity. In humans, E-cadherin is encoded by the CDH1 gene present on chromosome 16. Studies have demonstrated that reduction and/or loss of E-cadherin expression in carcinomas correlates positively with the potential of these tumors for invasion and metastasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ARC-1; cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); cadherin e; Cadherin-1; cadherin-E; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; CD324; CDH1; cell-CAM 120/80; E-cadherin; E-cadherin 1; Ecadherin; epididymis secretory sperm binding protein; Epithelial cadherin; unnamed protein product; Uvomorulin

          View more View less

          Gene Aliases: AA960649; Arc-1; BCDS1; Cadherin-1; CD324; CDH1; CDHE; E-cad; ECAD; L-CAM; LCAM; Um; UVO; Uvomorulin

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12830, (Dog) F1PAA9, (Mouse) P09803

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 999, (Dog) 442858, (Mouse) 12550

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding beta-catenin binding ankyrin binding GTPase activating protein binding identical protein binding gamma-catenin binding cadherin binding metal ion binding cell adhesion molecule binding protein binding involved in cell-cell adhesion protein tyrosine kinase binding glycoprotein binding protein phosphatase binding protein domain specific binding cadherin
          Process(es)
          cell morphogenesis desmosome assembly cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules synapse assembly response to xenobiotic stimulus response to toxic substance regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration pituitary gland development negative regulation of cell-cell adhesion negative regulation of cell migration negative regulation of axon extension neuron projection development cell junction assembly adherens junction organization positive regulation of protein import into nucleus cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of transport cellular response to lithium ion response to heparin cellular response to indole-3-methanol protein localization to plasma membrane cell-cell adhesion regulation of protein catabolic process at postsynapse, modulating synaptic transmission response to Gram-positive bacterium positive regulation of cellular protein localization in utero embryonic development trophectodermal cell differentiation epithelial cell morphogenesis sensory perception of sound single organismal cell-cell adhesion protein metabolic process regulation of protein localization regulation of water loss via skin positive regulation of transcription factor import into nucleus regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation protein homooligomerization intestinal epithelial cell development salivary gland cavitation regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis bicellular tight junction assembly cellular response to amino acid stimulus establishment of protein localization to plasma membrane negative regulation of canonical Wnt signaling pathway cochlea development regulation of protein localization to cell surface regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline