Search
Search
| Katalognummer | Typ | Material | Farbe | Abmessungen (L x B) |
|---|---|---|---|---|
| 5972-0013TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Weiß | 36 x 13 mm |
| 3161601 | Röhrchengestell | Rostfreier Stahl | Grau | 25,4 x 21,6 cm |
| 3166183 | Petrischalenträger | Rostfreier Stahl | Grau | 24,8 x 22,2 cm |
| 3166184 | Gestell für Mikroröhrchen | Rostfreier Stahl | Grau | 127 x 101 mm |
| 3166185 | Gestell für Mikroröhrchen | Rostfreier Stahl | Grau | 127 x 101 mm |
| 5970-0513TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Rot | 72 x 13 mm |
| 5970-0516TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Rot | 72 x 16 mm |
| 5970-0520TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Rot | 40 x 20 mm |
| 5970-0525TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Rot | 40 x 25 mm |
| 5970-0530TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Rot | 24 x 30 mm |
| 5972-0016TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Weiß | 36 x 16 mm |
| 5972-0020TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Weiß | 20 x 20 mm |
| 5972-0030TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Weiß | 9 x 30 mm |
| 5972-0025TC | Röhrchengestell | Acetal-Kunststoff | Weiß | 16 x 25 mm |
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Edelstahl-Petrischalengestell
Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle