HyperSep™ Retain CX Kartuschen
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain CX Kartuschen

Erzielen Sie eine gleichbleibend hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™  HyperSep™ Retain CX Kartuschen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtSäulenkapazität (metrisch)
60107-307100 mg6 ml
60107-30130 mg1 ml
60107-30360 mg3 ml
60107-304200 mg3 ml
60107-305500 mg3 ml
60107-306500 mg6 ml
60107-30860 mg6 ml
60107-311150 mg6 ml
60107-3122000 mg25 ml
60107-314200 mg6 ml
60107-3151000 mg25 ml
Katalognummer 60107-307
Preis (EUR)
188,04
Pack of 30
Säulenbettgewicht:
100 mg
Säulenkapazität (metrisch):
6 ml
Preis (EUR)
188,04
Pack of 30
Erzielen Sie eine konsistente, hohe Rückgewinnung basischer Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol/DVB-Material, das teilweise mit Sulfonsäureverbindungen modifiziert ist. Durch Einsatz dieser Kationenaustauschkartuschen in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Hypersep Retain SPE-Kartuschen entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität (metrisch)6 ml
Beschreibung100 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Zur Verwendung mit (Anwendung)Retention von basischen Analyten
Menge30er-Packung
Säulenbettgewicht100 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße30 bis 50 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB
TypFestphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch)6 ml
Unit SizePack of 30