HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen
Thermo Scientific™

HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen

Hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren mit Aminopropyl-SPE Kartuschen für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtSäulenkapazität (metrisch)
60108-7395000 mg25 ml
60108-364100 mg1 ml
60108-42450 mg1 ml
60108-425200 mg3 ml
60108-4321000 mg6 ml
60108-518500 mg3 ml
60108-519500 mg6 ml
60108-7382000 mg15 ml
60108-74010.000 mg75 ml
60108-42950 mg3 ml
Katalognummer 60108-739
Preis (EUR)
367,75
Each
Säulenbettgewicht:
5000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
25 ml
Preis (EUR)
367,75
Each

Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.

Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen enthalten ein polares Sorptionsmittel für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.Die chemischen Eigenschaften bieten eine hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren.Zu den typischen Anwendungen gehören:

  • Trennung von Strukturisomeren
  • Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Saccharide, Phenole und Erdölprodukte

Das Sorbens in den HyperSep Aminopropyl-SPE-Kartuschen wirkt als schwacher Anionenaustauscher und bietet darüber hinaus eine verbesserte Retention starker Anionen wie z. B. Sulfonsäuren.

HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten

Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.

Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität (metrisch)25 ml
Beschreibung5 g Bettgewicht; 25 ml Säulenvolumen
Zur Verwendung mit (Anwendung)Extraktion starker Säuren über polare Wechselwirkungen und Anionenaustausch
MengePackung mit 20 Stück
Säulenbettgewicht5000 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße40 bis 60 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Aminopropyl
TypFestphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch)25 ml
Unit SizeEach