Search
Search
| Katalognummer | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|---|
| 6036.2530 | 7-Wege-Schaltventil mit 6 Positionen (1.500 bar) | Vanquish Säulenthermostat H |
| 6036.2520 | 6-Wege-Schaltventil mit 2 Positionen (1.500 bar) | Vanquish Säulenthermostat H |
| 6230.1520 | 6-Wege-Schaltventil mit 2 Positionen (700 bar) | Vanquish Säulenthermostat C |
| 6230.1530 | Säulenschaltventil (700 bar) | Vanquish Säulenthermostat C |
| 6250.1520 | 6-Wege-Schaltventil mit 2 Positionen und niedriger Dispersion (1.500 bar) | Vanquish Säulenthermostat N |
Thermo Scientific™ Vanquish™ Säulenkammern unterstützen bis zu zwei Säulenschaltventile. Die Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon und Vanquish™ Core Schaltventile werden in den Vanquish Säulenthermostaten H und C für UHPLC- und HPLC-Anwendungen eingesetzt. Vanquish Schaltventile mit niedriger Dispersion sind optimal für den Einsatz mit dem Vanquish Säulenthermostat N für alle LC- und LC-MS-Anwendungen mit Nano-, Kapillar- und Mikrofluss konzipiert.