| 6595-LN2P | Especificaciones completas | Each | LN2 Backup system | Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) | LN2 Backup System | Contáctenos › |
Descripción | LN2 Backup system | Tipo | LN2 Backup System | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Built-in | Para utilizar con (equipo) | Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.), Revco™ PLUS | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 6214 | Especificaciones completas | Each | LN2 Backup system | Thermo Scientific™ -80°C chest freezers | LN2 Backup System | Contáctenos › |
Descripción | LN2 Backup system | Tipo | LN2 Backup System | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ -80°C chest freezers | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 6595 | Especificaciones completas | Each | Sistema de apoyo de LN2 | Ultracongeladores criogénicos Thermo Scientific™ | Sistema de apoyo de LN2 | Solicite un presupuesto |
Descripción | Sistema de apoyo de LN2 | Tipo | Sistema de apoyo de LN2 | Capacidad (imperial) | 3,1 pies cúb. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | De -150 °C a +1 °C | Modelo | Integrado | Para utilizar con (equipo) | Ultracongeladores criogénicos Thermo Scientific™ | Descongelación | Automático | Unit Size | Each |
|
| 7216 | Especificaciones completas | Each | CO2 Backup system | Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.) | Built-in, Factory-installed | Solicite un presupuesto |
Descripción | CO2 Backup system | Tipo | Built-in, Factory-installed | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Built-in | Para utilizar con (equipo) | Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.), Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.) | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 7218TS también denominado 7218 | Especificaciones completas | Each | CO2 Backup system | Revco Value SI (11 cu. ft.) | CO2 Backup System | Contáctenos › |
Descripción | CO2 Backup system | Tipo | CO2 Backup System | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Revco Value SI (11 cu. ft.), Revco Value SI (11 cu. ft.) | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 6593D | Especificaciones completas | Each | CO2 Backup system | Thermo Scientific™ -80°C Chest Freezers (208V) | CO2 Backup system | Contáctenos › |
Descripción | CO2 Backup system | Tipo | CO2 Backup system | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ -80°C Chest Freezers (208V), Thermo Scientific™ -80°C Chest Freezers (208V) | Descongelación | Automatic | Tensión | 208 V | Unit Size | Each |
|
| 7219-LN2P | Especificaciones completas | Each | LN2 Backup system | Revco Value SI (11 cu. ft.) | LN2 Backup system | Contáctenos › |
Descripción | LN2 Backup system | Tipo | LN2 Backup system | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Revco Value SI (11 cu. ft.), Revco Value SI (11 cu. ft.) | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 7215-LN2P | Especificaciones completas | Each | LN2 Backup system | Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.) | LN2 Backup system | Contáctenos › |
Descripción | LN2 Backup system | Tipo | LN2 Backup system | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.), Revco PLUS HD (31.4 cu. ft.) | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|
| 6594D | Especificaciones completas | Each | CO2 Backup system | Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) (208V) | CO2 Backup System | Contáctenos › |
Descripción | CO2 Backup system | Tipo | CO2 Backup System | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Built-in | Para utilizar con (equipo) | Revco™ PLUS HD (except 31.4, 11 cu. ft.) (208V) | Descongelación | Automatic | Tensión | 208 V | Unit Size | Each |
|
| 6214-LN2P | Especificaciones completas | Each | LN2 Backup system | Revco™ PLUS HD (except 31.4 and 11 cu. ft.) | LN2 Backup System | Contáctenos › |
Descripción | LN2 Backup system | Tipo | LN2 Backup System | Capacidad (imperial) | 3.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 88 L | Intervalo de temperatura | -150°C to +1°C | Modelo | Freestanding | Para utilizar con (equipo) | Revco™ PLUS HD (except 31.4 and 11 cu. ft.), Revco™ PLUS | Descongelación | Automatic | Unit Size | Each |
|