Search
Search

| Katalognummer | Spannung | Rotor inklusive | Modell |
|---|---|---|---|
| 75016049 | 120 V | Ja | Megafuge ST4R Plus-MD TX-1000 Zellkulturpaket |
| 75009503 | 208/240 V | Nein | Megafuge ST4 Plus-MD |
| 75009504 | 120 V | Nein | Megafuge ST4 Plus-MD |
| 75009518 | 220/240 V | Nein | Megafuge ST4R Plus-MD |
| 75009519 | 120 V | Nein | Megafuge ST4R Plus-MD |
| 75009618 | 220 V | Nein | Megafuge ST4R Plus-MD |
| 75009818 | 220 V | Nein | Megafuge ST4R Plus |
| 75009903 | 208/240 V | Nein | Megafuge ST4 Plus |
| 75009918 | 220/240 V | Nein | Megafuge ST4R Plus |
| 75016037 | 120 V | Ja | Megafuge ST4R Plus-MD TX-1000 Blutröhrchenpaket |
| 75016038 | 120 V | Ja | Megafuge ST4 Plus-MD TX-1000 Blutröhrchenpaket |
| 75016050 | 120 V | Ja | Megafuge ST4 Plus-MD TX-1000 Zellkulturpaket |
| 75016060 | 220/240 V | Ja | Megafuge ST4R Plus-MD, TX-1000 Blutröhrchenpaket |
| 75016069 | 220/240 V | Ja | Megafuge ST4R Plus, TX-1000 Zellkulturpaket |
| 75016070 | 208/240 V | Ja | Megafuge ST4 Plus, TX-1000 Zellkulturpaket |
| 75016079 | 220/240 V | Ja | Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 Blutröhrchenpaket |
| 75016083 | 220/240 V | Ja | Megafuge ST4R Plus, TX-750 Zellkulturpaket |
Anwenderfreundlich:
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
Platzsparende Bauweise:
Energieeffizient: