Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MTMR4 Antibodies

          Proteintech

          MTMR4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241304E11)

          View all (4) MTMR4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MTMR4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241304E11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MTMR4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MTMR4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MTMR4 Antibody (84328-1-RR) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using MTMR4 antibody (84328-1-RR, Clone: 241304E11) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MTMR4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MTMR4 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)

          Product Details

          84328-1-RR

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:125-1:500
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          241304E11

          Immunogen

          MTMR4 fusion protein Ag4310

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SHQEQLSSV PDLTHGEEDI GKRGNNRNGQ LLENPRFGKM PLELVRKPIS QSQISEFSFL GSNWDSFQGM VTSFPSGEAT PRRLLSYGCC SKRPNSKQMR ATGPCFGGQW AQREGVKSPV CSSHSNGHCT GPGGKNQMWL SSHPKQVSST KPVPLNCPSP VPPLYLDDDG LPFPTDVIQH RLRQIEAGYK QEVEQLRRQV RELQMRLDIR HCCAPPAEPP MDYEDDFTCL KESDGSDTED FGSDHSEDCL SEASWEPVDK KETEVTRWVP DHMASHCYNC DCEFWLAKRR HHCRNCGNVF CAGCCHLKLP IPDQQLYDPV LVCNSCYEHI QVSRARELMS QQLKKPIATA SS

          Target Information

          MTMR, a member of the myotubularin family, encodes an intracellular protein of 1, 195 amino acids, and shares approximately 47% sequence identity with MTMR3, spiking to over 70% identity in the catalytic domain and the double zinc finger (FYVE) motif. PCR analysis detects expression of MTMR4 in all human tissues examined except lung, small intestine, stomach, salivary gland, adrenal gland, and uterus. Subcellular localization of MTMR4 in transfected HeLa cells showed a perinuclear distribution, similar to that seen with MTMR3. MTMR4 dephosphorylates para-nitrophenylphosphate and phosphatidylinositol 3-phosphate.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp781E194; FYVE domain-containing dual specificity protein phosphatase 2; FYVE-DSP2; MGC163449; MGC163451; MTMR7; Myotubularin-related protein 4; Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase; Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase MTMR4; Zinc finger FYVE domain-containing protein 11; zinc finger, FYVE domain containing 11

          View more View less

          Gene Aliases: FYVE-DSP2; KIAA0647; MTMR4; ZFYVE11

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NYA4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9110

          View more View less

          Function(s)
          phosphatidylinositol-3-phosphatase activity protein serine/threonine phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity protein binding zinc ion binding hydrolase activity protein phosphatase binding metal ion binding phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase activity binding, bridging R-SMAD binding
          Process(es)
          phosphatidylinositol biosynthetic process negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway phosphatidylinositol dephosphorylation midbody abscission phagosome maturation negative regulation of endocytic recycling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline