Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) sin Ca2+, Mg2+ para kits de aislamiento de células primarias Pierce™
Thermo Scientific™

Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) sin Ca2+, Mg2+ para kits de aislamiento de células primarias Pierce™

La solución salina equilibrada Thermo Scientific Pierce Hanks (HBSS) sin Ca2+, Mg2+ es ideal para lavar cuidadosamente las células primariasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
88284500 ml
Número de catálogo 88284
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 ml
Pedido a granel o personalizado
La solución salina equilibrada Thermo Scientific Pierce Hanks (HBSS) sin Ca2+, Mg2+ es ideal para lavar cuidadosamente las células primarias después de la digestión del tejido conjuntivo. El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios Thermo Scientific Pierce proporciona reactivos de aislamiento y cultivo para la producción y la viabilidad óptimas de los cardiomiocitos primarios del corazón neonatal de ratones y ratas.

Características de la solución salina equilibrada Thermo Scientific Pierce Hanks (HBSS):

• Optimizado: procedimientos y reactivos optimizados para la viabilidad, la producción, la pureza y la facilidad de uso
• Ahorro de tiempo: el protocolo de aislamiento tarda menos de 2 horas, en comparación a las hasta 21 horas que necesitan otros métodos
• Producción: proporciona un aumento de producción multiplicado por 1,5 hasta por 4 en comparación con los métodos «hágalo usted mismo» y otros kits comerciales
• Viabilidad: proporciona mayor viabilidad que los métodos «hágalo usted mismo» y otros kits comerciales
• Funcional: los cardiomiocitos cultivados expresan los marcadores bioquímicos apropiados con actividad de batido validada

Incluye:
• El kit completo incluye la enzima 1 de aislamiento de cardiomiocitos, la enzima 2 de aislamiento de cardiomiocitos, la solución salina equilibrada Hanks (HBSS), DMEM para el aislamiento de células primarias y el suplemento de crecimiento de cardiomiocitos

Aplicaciones:
• Diferenciación celular de cardiomiocitos
• Inmunohistoquímica (IHC)
• Ensayos funcionales y bioquímicos
• Sistema biológicamente relevante para el descubrimiento de fármacos preclínicos y el modelado predictivo de enfermedades

El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios se ha diseñado para obtener una alta viabilidad y pureza de los cardiomiocitos primarios mediante reactivos validados y un procedimiento optimizado para la digestión enzimática y el cultivo. El kit contiene dos enzimas de disociación específicas del tejido, medios formulados para cultivo celular primario y un suplemento de crecimiento de cultivo celular de cardiomiocitos que promueve el aislamiento, enriquecimiento y crecimiento de cardiomiocitos funcionales. El protocolo validado garantiza un aislamiento óptimo y reduce significativamente el tiempo de procesamiento del aislamiento en comparación con otros métodos. Además del suplemento de crecimiento de cardiomiocitos a las células de cultivo enriquece aún más la aparición de cardiomiocitos, y los cultivos se han mantenido durante un máximo de 7 días utilizando los componentes del kit.

Los métodos actuales de disociación de las células cardíacas del tejido cardíaco requieren una digestión enzimática repetida (de 5 a 8 incubaciones) o prolongada (>16 horas), lo que resulta en una menor producción y viabilidad de las células aisladas. El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios Pierce proporciona reactivos totalmente optimizados y un protocolo que evita la sobredigestión para el aislamiento y el cultivo de cardiomiocitos. El proceso completo, desde la manipulación de tejidos primarios hasta la siembra de células en recipientes de cultivo, puede completarse en 2 horas.

Debido a que utiliza enzimas de disociación específicas del tejido optimizadas, este kit aísla los cardiomiocitos con mayor producción y viabilidad celular que las células aisladas por métodos existentes. Los cardiomiocitos primarios aislados expresan marcadores de proteínas de cardiomiocitos y presentan una función contráctil (actividad de latidos, vea el vídeo), lo que proporciona un sistema modelo para estudios de contracción, isquemia, hipoxia y toxicidad de diversos compuestos.

   

Más datos del producto
• Procedimiento de una hora para aislar cardiomiocitos primarios de corazones de ratón y rata neonatos

Productos relacionados
Kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios Pierce™
Enzima 1 de aislamiento de cardiomiocitos (con papaína) para kits de aislamiento de células primarias Pierce™
Enzima 2 de aislamiento de cardiomiocitos (con termolisina) (20X) para kits de aislamiento de células primarias Pierce™
DMEM para kits de aislamiento de células primarias Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Inmunohistoquímica
Cantidad500 ml
FormularioLíquido
Línea de productosPierce
Tipo de productoHBSS
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a 4 °C, proteger de la luz

Preguntas frecuentes

Can I store Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) in the refrigerator?

The recommended storage condition for our HBSS products is at 15-30 degrees C. Generally, storage at 4 degrees C will not impact these products. The only concern would be for the 10x HBSS solutions with calcium and magnesium as these salts might precipitate when stored outside the recommended temperature ranges. As long as you don't see any precipitation upon refrigeration, the product will be fine.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.