CytoScan™ XON Assay-Kit
Applied Biosystems™

CytoScan™ XON Assay-Kit

Die Applied Biosystems CytoScan XON Suite ist eine Lösung auf Exon-Ebene für die Anzahl von Kopien, die die Empfindlichkeit undWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
93131124 Reaktionen
Katalognummer 931311
Preis (EUR)
-
Menge:
24 Reaktionen
Die Applied Biosystems CytoScan XON Suite ist eine Lösung auf Exon-Ebene für die Anzahl von Kopien, die die Empfindlichkeit und Flexibilität bietet, die erforderlich ist, um die Analyse wichtiger Varianten für die klinische Forschung zu verbessern und zu ergänzen.Es ist so konzipiert, dass es das gesamte Genom umfasst und sich verstärkt auf 7.000 klinisch relevante Gene konzentriert.Die CytoScan XON Suite ist eine Komplettlösung aus Assay, Array und Analysesoftware.Dieses CytoScan XON Assay Kit enthält Arrays und Reagenzien, die für 24 Reaktionen ausreichen.Für den CytoScan XON Assay ist eine Kundenschulung erforderlich.Je nach Erfahrungsniveau stehen verschiedene Schulungsprogramme zur Verfügung.Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort.

Sensitive Exon-Level-Kopienzahl und überlegene Abdeckung des gesamten Genoms
Umfassende und effektive Erkennung von Deletionen und Duplikationen kann aus Kostensicht eine Herausforderung darstellen, wenn MLPA-Assays (Multiplex Ligation-abhängiges Sondenamplifikation) oder Exomarrays für die medizinische Forschung verwendet werden.Darüber hinaus fehlt den maßgeschneiderten Produkten die Flexibilität, jedes neue für eine bestimmte Krankheit relevante Gen einzuschließen.Die CytoScan XON Suite ist eine Microarray-Lösung, die Einzel-Exon-Deletion- und Duplikationsereignisse mit hoher Empfindlichkeit in wichtigen Genen erkennt und zusätzlich eine vollständige Genomabdeckung bietet.Die Single-Nukleotid-Polymorphismussonden (SNP) ermöglichen die Probenverfolgung, Duo/Trio und den Verlust der Heterozygositätsanalyse (LOH).

Intelligentes Design verbessert die Auflösung wichtiger Gene
Der CytoScan XON Array-Inhalt wurde durch eine empirische Auswahl aus einem Pool von über 49 Millionen Sonden für die Anzahl der Kopien im gesamten Genom entwickelt.Die besten Sonden wurden ausgewählt, um die wichtigsten Gene und die Exons in ihnen abzudecken.Alle Lücken wurden mit zusätzlichen Sonden gefüllt, die 500 bp aus der Zielregion flankieren. So wurde sichergestellt, dass jeder Exon genügend Sonden enthält, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen.

Flexibilität bei der Berichterstellung mit Genpanel- oder Genebenenanalyse
Die Flexibilität der Datenanalyse-Software der Chromosom Analysis Suite (ChAS) ermöglicht eine einfache Anzeige und fasst die Cnv-Ergebnisse auf Exon-Ebene auf verschiedene Weise zusammen, basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen an die klinische Forschung.

Gen-Panel-Analyse
Vereinfachen Sie die Ergebnisberichte mit Ihrer bevorzugten Genliste oder dem entsprechenden Panel in der intuitiven ChAS-Software.Mit dieser Analysefunktion können Sie CNV-Ergebnisse auf Exon-Ebene erhalten, die auf das hochzuladende Genpanel beschränkt sind, und nur die für Sie relevanten Gene anzeigen.

Gen-Level-Ebenenanalyse
Die Gen-Level-Ebenenanalyse ist in die benutzerfreundliche ChAS-Software integriert und bietet einen neuartigen und flexiblen Ansatz, bei dem die Software Ergebnisse nach Gen-Level-Tiers basierend auf der Relevanz der klinischen Forschung liefert.Diese einzigartige Funktionalität ermöglicht die Visualisierung von CNVs für eine gezielte Anzahl klinisch relevanter Gene (Ebene 1) oder erweitert die Genebenen für eine Ganzgenomansicht.So bestimmt der Anwender die für die Analyse und Berichterstellung relevanten Genebenen.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Specifications
Anzahl Marker6,55 M CN-Sonden, 300.000 SNP-Sonden
ProduktlinieApplied Biosystems
Menge24 Reaktionen
VersandbedingungZugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TypXON Assay-Kit
ArrayCytogentics Mikroarray
Anzahl Arrays24 Arrays
SpeziesHuman
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
• Modul 1 A: Amplifikationskit, Lagerung bei -20 °C
• Modul 1 B: DNA-Präp.-Kit, Lagerung bei 2°C bis 8°C
• Modul 2 A: Frag, Etikett, Hyb-Kit, Lagerung bei -20 °C
• Modul 2 B: Frag, QC, Färbekit, Lagerung bei 2°C bis 8°C
• Modul 2 C: Resuspensionskit, Lagerung bei Raumtemperatur
•, Fill Wash A, Lagerung bei Raumtemperatur
• Fill Wash B, Lagerung bei Raumtemperatur
• 4 x CytoScan XON Array 6 Stk., Lagerung bei 2°C bis 8°C

)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Is the CytoScan XON Assay (Cat. No. 931311, 931312) validated for FFPE samples?

No, the CytoScan XON Assay has only been validated for blood samples.

Does Ref103 come in the CytoScan XON Assay Kit (Cat. No. 931311)?

Reference Genomic DNA 103 is not included in the kit, but is available for purchase separately (Cat. No. 901012).

Note: A positive control is recommended for the CytoScan XON assay.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

Can the CytoScan XON assay differentiate between a gene and pseudogene by copy number analysis at the exon level?

Unfortunately, no, it is not possible to map to one or the other.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

Has the CytoScan XON rehybridization assay been tested and verified?

Yes, the CytoScan XON rehybridization assay has been tested and the hybridization cocktail can be saved.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.

Which version of Chromosome Analysis Suite (ChAS) Software is required to analyze CytoScan XON arrays?

Chromosome Analysis Suite (ChAS) Software version 3.3 is required to analyze CytoScan XON arrays. 

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microarray Analysis Support Center.