Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • E-cadherin Antibodies

          NeoBiotechnologies

          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rCDH1/9615)

          View all (127) E-cadherin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rCDH1/9615)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Antibody (999-MSM24-P0) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human colon stained with E-Cadherin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rCDH1/9615). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          E-Cadherin (CDH1)/CD324 (Intercellular Junction Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rCDH1/9615)

          Product Details

          999-MSM24-P0

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          rCDH1/9615

          Immunogen

          Recombinant full-length human CDH1 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control:MCF-7 or SK-BR3 cells. Prostate or colon carcinomas.

          Cellular Location: Cell surface

          Target Information

          E-Cadherin (epithelial cadherin) is a classical cadherin from the cadherin (alcium dependent adhesion protein) superfamily. The encoded protein is a calcium dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Mutations in this gene are correlated with gastric, breast, colorectal, thyroid and ovarian cancer. Loss of function is thought to contribute to progression in cancer by increasing proliferation, invasion, and/or metastasis. The ectodomain of this protein mediates bacterial adhesion to mammalian cells and the cytoplasmic domain is required for internalization. Identified transcript variants arise from mutation at consensus splice sites. E-cadherin plays a central role in the growth and development of cells by controlling tissue architecture, and maintenance of tissue integrity. In humans, E-cadherin is encoded by the CDH1 gene present on chromosome 16. Studies have demonstrated that reduction and/or loss of E-cadherin expression in carcinomas correlates positively with the potential of these tumors for invasion and metastasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); cadherin e; cadherin-E; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; cell-CAM 120/80; E-cadherin 1; Ecadherin; epididymis secretory sperm binding protein; epithelial cadherin; unnamed protein product; uvomorulin

          View more View less

          Gene Aliases: Arc-1; BCDS1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12830

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 999

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding beta-catenin binding ankyrin binding GTPase activating protein binding identical protein binding gamma-catenin binding cadherin binding cell adhesion molecule binding cell adhesion mediator activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          cell morphogenesis desmosome assembly cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules synapse assembly response to xenobiotic stimulus response to toxic substance regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration pituitary gland development negative regulation of cell-cell adhesion negative regulation of cell migration negative regulation of axon extension neuron projection development cell junction assembly adherens junction organization positive regulation of protein import into nucleus cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of transcription, DNA-templated cellular response to lithium ion response to heparin cellular response to indole-3-methanol protein localization to plasma membrane cell-cell adhesion regulation of protein catabolic process at postsynapse, modulating synaptic transmission response to Gram-positive bacterium positive regulation of cellular protein localization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-gw77j:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0