2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
500 g
Katalognummer A10229.36
auch als A10229-36 bezeichnet
Preis (EUR)
336,00
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
336,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS582-17-2
IUPAC Namenaphthalene-2,7-diol
Molecular FormulaC10H8O2
InChI KeyDFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to grey or pale brown
Melting Point (clear melt)184-191°C
Assay (GC)≥96.0%
Identification (FTIR)Conforms
FormCrystals or powder or crystalline powder
2,7-Naphthalenediol is a reagent used in the preparation of monomers of high carbon materials. Also used in the synthesis of splitomicin analogues. Used as Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes. It is also used in making dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants, and antiseptics.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,7-Naphthalendiol ist ein Reagenz, das zur Herstellung von Monomeren aus Materialien mit hohem Kohlenstoffgehalt verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von Splitomicin-Analoga verwendet. Wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Sulfonsäuren und Divinylnaphthalinen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Jirakorn Thisayukta ; Yusuke Nakayama; Susumu Kawauchi; Hideo Takezoe; and Junji Watanabe. Distinct Formation of a Chiral Smectic Phase in Achiral Banana-Shaped Molecules with a Central Core Based on a 2,7-Dihydroxynaphthalene Unit. J. Chem. Soc. 2000, 122, (31), 7441-7448.
  2. R. Amaranatha Reddy & B. K. Sadashiva. Synthesis and mesomorphic properties of banana-shaped compounds derived from 2,7-dihydroxynaphthalene. Flüssiges Cryst. 2000, 27, (12), 1613-1623.