Thermo Scientific Chemicals

D-(-)-Arabinose, 99 %

Katalognummer: A10357.30
250 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

D-(-)-Arabinose, 99 %

Katalognummer: A10357.30
250 g, Each
Menge
Katalognummer: A10357.30
auch als A10357-30 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
10323-20-3
IUPAC Name
oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular Formula
C5H10O5
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
SMILES
OC1COC(O)C(O)C1O
Appearance (Color)
White to cream
Form
Powder
Assay (Silylated GC)
≥98.5%
Identification (FTIR)
Conforms
Melting Point (clear melt)
152.0-161.0?C

Beschreibung

D-(-)-Arabinose is used in culture media for some bacteria. It serves as a component of biopolymers such as hemicellulose and pectin. In the synthetic biology laboratory, it is employed as a reversible switch for protein expression under the Pbad promoter (i.e. part of plasmids) in E. coli. Further, it acts as an inhibitor of the enzyme glucose dehydrogenase. In addition to this, it is used as a pharmaceutical intermediate and food additive.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
D-(-)-Arabinose wird in Kulturmedien für einige Bakterien verwendet. Es dient als Bestandteil von Biopolymeren wie Hemicellulose und Pektin. Im Labor für synthetische Biologie wird es als reversibler Schalter für die Proteinexpression unter dem Pbad Promotor (d. H. Teil von Plasmiden) in E. coli eingesetzt. Weiterhin wirkt es als Inhibitor des Enzyms Glucose-Dehydrogenase. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Lebensmittelzusatzstoff verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text