3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Katalognummer A10381.0B
auch als A10381-0B bezeichnet
Preis (EUR)
656,00
Each
Menge:
1000 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
656,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS100-55-0
IUPAC Name(pyridin-3-yl)methanol
Molecular FormulaC6H7NO
InChI KeyMVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCC1=CC=CN=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid
Refractive Index1.5430-1.5470 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Assay (GC)>97.5%
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.

Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Zane N. Gaut, et al. Effects of Large Doses of Nicotinyl Alcohol on Serum Lipid Levels and Carbohydrate Tolerance. The Journal of Clinical Pharmacology and The Journal of New Drugs.,1968,8(6), 370-376.
  2. V. Arjunan, et al. A comparative study on vibrational, conformational and electronic structure of 2-(hydroxymethyl)pyridine and 3-(hydroxymethyl)pyridine.J. Mol. Struct.,2012,1018156-170.
  3. 3-Picolylester können durch Carbodiimid-Kopplung hergestellt werden und wurden zum Schutz der Seitenketten-Carboxylgruppen von Asparagin- und Glutaminsäuren in der Peptidsynthese verwendet: J. Org. Chem., 53, 5386 (1988). Siehe Anhang 6.