Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentaerythritol wird als chemisches Zwischenprodukt für alkylierte Harze, synthetische Schmierstoffe, Pentaerythritol-Tetranitrat-, Harz- und Tallölester verwendet. Wird auch in der Beschichtungs-, Dynamit- und Kunststoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 0.1 g/ml
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
RUO – Research Use Only
James J. Savage; Robert H. Wood. Enthalpie der Verdünnung wässriger Mischungen aus Amiden, Zucker, Harnstoff, Ethylenglycol und Pentaerythritol bei 25 °C: Enthalpie der Interaktion der funktionellen Kohlenwasserstoff-, Amid- und Hydroxylgruppen in verdünnten wässrigen Lösungen. Journal of Solution Chemistry..1976, 5, 733-750.