2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer A10589.18
auch als A10589-18 bezeichnet
Preis (EUR)
131,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
131,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS611-01-8
IUPAC Name2,4-dimethylbenzoic acid
Molecular FormulaC9H10O2
InChI KeyBKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%
Appearance (Color)White to pale cream
Assay (Silylated GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)120.0-126.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only