3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15570-12-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer A10648.14
auch als A10648-14 bezeichnet
Preis (EUR)
215,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
215,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS15570-12-4
IUPAC Name3-methoxybenzene-1-thiol
Molecular FormulaC7H8OS
InChI KeyQMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC(S)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid
Assay (GC)≥96.0%
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Refractive Index1.5850-1.5900 @ 20?C
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Methoxithiophenol wird bei der Herstellung von Allenen verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan.

Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. James P. Danehy.; K. N. Parameswaran. Acidic dissociation constants of thiols. J. Chem. Eng. Data. 1968, 33, (3), 386-389.
  2. Elisabeth A. Schmittling.; J. Scott Sawyer. Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6. J. Org. Chem. 1993, 58 (12), 3229-3230.