2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Aminobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer A10805.09
auch als A10805-09 bezeichnet
Preis (EUR)
49,90
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
49,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1904-58-1
IUPAC Name2-aminobenzohydrazide
Molecular FormulaC7H9N3O
InChI KeyGRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
SMILESNNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)>98.0%
FormCrystals or crystalline powder
Appearance (Color)White to cream to pink to brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only