Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
500 g
Katalognummer A10820.30
auch als A10820-30 bezeichnet
Preis (EUR)
52,60
Each
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
52,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS535-11-5
IUPAC Nameethyl 2-bromopropanoate
Molecular FormulaC5H9BrO2
InChI KeyARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCOC(=O)C(C)Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Identification (FTIR)Conforms
Assay (GC)≥98.0%
Refractive Index1.4440-1.4480 @ 20?C
FormLiquid
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es handelt sich um ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen Synthese und in der Färbemittelindustrie eingesetzt werden kann.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Äther.

Hinweise
In dunkler Umgebung und weit entfernt von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. T.S. Jagodziñski.; A. Weso³owska.; J.G. Soœnicki. Mechanism of levulinic acid formation. Tetrahedron Letters. 2000, 74 1101-1114.
  2. Xiao-Song Wang.; Ning Luo.; Sheng-Kang Ying. Controlled/living polymerization of MMA promoted by heterogeneous initiation system (EPN-X-CuX-bpy). Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. 1999, 37 (9), 1255-1263.