N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Katalognummer A10877.36
auch als A10877-36 bezeichnet
Preis (EUR)
144,65
Exklusiv online
160,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
144,65
Exklusiv online
160,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS121-79-9
IUPAC Namepropyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular FormulaC10H12O5
InChI KeyZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCOC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale cream or pale brown
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5% to ≤102.5% (dry weight basis)
Identification (FTIR)Conforms
Loss on Drying≤1% (110°C, 4hr)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Propyl3,4,5-trihydroxybenzoat ist ein Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie, um die Photobleaching fluoreszierender Sonden wie Rhodamin und Fluorescein zu reduzieren. Wird auch als Antioxidans verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Wasser (0.35 g/100 ml bei 25 °C).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Fadhil Jasim. Spectrophotometric determination of niobium(V) with n-propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate. XVIII1. Talanta. 1970, 17, (1), 103-105.
  2. Antioxidans.