Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.167 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Katalognummer A11000.18
auch als A11000-18 bezeichnet
Preis (EUR)
50,80
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
50,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS496-15-1
IUPAC Name2,3-dihydro-1H-indole
Molecular FormulaC8H9N
InChI KeyLPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1CC2=CC=CC=C2N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear pale yellow to orange
Refractive Index1.5915-1.5945 @ 20?C
Assay (GC)≥98.5%
FormLiquid
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Indole wird in der Parfümerie und bei der Herstellung von Tryptophan verwendet, einer der 20 Aminosäuren, die häufig in tierischen Proteinen vorkommen. Es hat wichtige Anwendung in der Industrie des Pflanzenwachstums. Es wird zur Herstellung von Indoleessigsäure (Auxin) und anderen Pflanzenwachstumsstoffen verwendet, die die Entwicklung von Wurzeln in Pflanzen unterstützen. Indol und seine Derivate werden häufig bei der Herstellung von Parfüms, Farbstoffen, Agrochemikalien und Medikamenten verwendet.

Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser bei 5 g/l (20 °C).

Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Tamotsu Horiuchi.; Hidetoshi Miura.; Kouichi Sumioka.; Satoshi Uchida. High Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Metal-Free Indoline Dyes. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, (39), 12218-12219.
  2. Abdel-Rahmana, A.H.; Keshka, E.M.; Hannab, M.A.; Sh.M. El-Bady. Synthesis and evaluation of some new spiro indoline-based heterocycles as potentially active antimicrobial agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2004, 12, (9), 2483-2488.
  3. 2-Die Lithierung kann in einer Ein-Topf-Sequenz über das Li-Carbamat erfolgen: J. Chem. Soc., Perkin 1, 17, (1989); cf Indole, A14427.