4-Methoxy-3-buten-2-one is an important precursor for the synthesis of 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene and the Danishefsky diene and its equivalent. It is widely used as a reactant in the synthesis of hydroisoquinoline derivatives. It is employed as an intermediate for the synthesis of manzamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-3-buten-2-on ist ein wichtiger Vorläufer für die Synthese von1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien und dem Danishefsky-Dien und seinem Äquivalent. Wird häufig als Reaktant bei der Synthese von Hydroisochinolin-Derivaten verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Manzamin eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Acetonitril und Benzol.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Die Arylierung des Lithioderivats bietet einen Weg zu 2-Aryl--pyrones: Tetrahedron Lett., 21, 1197, 2773 (1980):
- Wan, J. P.; Lin, Y.; Hu, K.; Liu, Y. Metal-free synthesis of 1,3,5-trisubstituted benzenes by the cyclotrimerization of enaminones or alkynes in water. RSC Adv. 2014, 4 (39), 20499-20505.
- Iwado, T.; Hasegawa, K.; Sato, T.; Okada, M.; Sue, K.; Iwamura, H.; Hiaki, T. Mechanistic and Exploratory Investigations into the Synthesis of 1,3,5-Triaroylbenzenes from 1-Aryl-2-propyn-1-ones and 1,3,5-Triacetylbenzene from 4-Methoxy-3-buten-2-one by Cyclotrimerization in Hot Water in the Absence of Added Acid or Base. J. Org. Chem. 2013 78 (5), 1949-1954.