3-Fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Katalognummer A11396.18
auch als A11396-18 bezeichnet
Preis (EUR)
109,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
109,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS456-48-4
IUPAC Name3-fluorobenzaldehyde
Molecular FormulaC7H5FO
InChI KeyPIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=CC(C=O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Free acid (titration)≤1.5%
Identification (FTIR)Conforms
Refractive Index1.5165-1.5215 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only