trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer A11513.22
auch als A11513-22 bezeichnet
Preis (EUR)
120,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
120,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6728-26-3
IUPAC Name(2E)-hex-2-enal
Molecular FormulaC6H10O
InChI KeyMBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
SMILESCCC\C=C\C=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥95.0%
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Refractive Index1.4435-1.4495 @ 20?C
Free acid (titration)≤4%
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-2-Hexenal wird zur Bewertung der Qualität nativer Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung durch die Headspace-Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektion und multivariater Analyse verwendet. Wurde in der Mehrkomponenten-Methode zur Bestimmung von Carbonylverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben verwendet.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind Basen, Luft, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und Wärme.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Benoit Berlioz; Christophe Cordella; Jean-François Cavalli; Louisette Lizzani-Cuvelier; André-Michel Loiseau; Xavier Fernandez. Vergleich der Mengen flüchtiger Verbindungen in nativen Olivenölen mit französischer geschützter Ursprungsbezeichnung. Journal of Agricultural and Food Chemistry.2006, 54 (26), 10092-10101.
  2. Constantina N. Konidari; Thomas S. Giannopoulos; Christos G. Nanos; Constantine D. Stalikas. Determination of plasma, urine, and bovine serum albumin low-molecular-weight carbonyl levels by capillary gas chromatography with electron-capture and mass-selective detection. Analytical Biochemistry.2005, 338 (1), 62-70.