Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Katalognummer A11689.22
auch als A11689-22 bezeichnet
Preis (EUR)
39,20
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
39,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS814-94-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Elemental AnalysisCu: <5ppm
Elemental AnalysisZn: <20ppm
Appearance (Color)White
Assay (special)≥97.5% (gravimetric assay)
Elemental AnalysisPb: <36ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only