alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetra hydrate is a glucose molecule that can be used in cellular catabolism. It is used as an intermediate in chemical and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-D-Glucose-1-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat ist ein Glucosemolekül, das sich für den zellulären Katabolismus eignet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- H Mulhausen.; J Mendicino. A kinetic study of the effect of alpha-D-galactose, alpha-D-mannose, alpha-D-glucosamine, N-acetyl-alpha-D-glucosamine, and alpha-D-ribose diphosphate on the activity of phosphoglucomutase.J Biol Chem.1970,245(16), 4038-4046.
- R.M., et al. Vorbereitet durch Abänderung des Verfahrens von McCready.J. Am. Chem. Soc., 1944,66560.