1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer A12100.22
auch als A12100-22 bezeichnet
Preis (EUR)
224,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
224,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS609-73-4
IUPAC Name1-iodo-2-nitrobenzene
Molecular FormulaC6H4INO2
InChI KeyJXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Identification (FTIR)Conforms
Assay (GC)≥96.0%
FormPowder mixed with darker coarse granules and/or lumps
Melting Point (clear melt)48-53?C
Appearance (Color)Yellow to brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only