4-Fluorphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Fluorphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Fluorphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Fluorphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1195-45-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer A12576.03
auch als A12576-03 bezeichnet
Preis (EUR)
25,90
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
25,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1195-45-5
IUPAC Name1-fluoro-4-isocyanatobenzene
Molecular FormulaC7H4FNO
InChI KeyDSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)>98.0%
Refractive Index1.5120 - 1.5160 @ 20?C
CommentMay form slight precipitate on storage
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
FormSlightly hazy liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only