2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer A12692.09
auch als A12692-09 bezeichnet
Preis (EUR)
39,80
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
39,80
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS446-48-0
IUPAC Name1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
Molecular FormulaC7H6BrF
InChI KeyFFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=CC=C1CBr
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Assay (GC)≥97.5%
Identification (FTIR)Conforms
Refractive Index1.5490-1.5530 @ 20?C
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only