1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 112-55-0 | C12H26S | 202.40 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Katalognummer A12741.22
auch als A12741-22 bezeichnet
Preis (EUR)
24,20
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
24,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS112-55-0
IUPAC Namedodecane-1-thiol
Molecular FormulaC12H26S
InChI KeyWNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCS
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive Index1.4570-1.4610 @ 20°C (non-U.S. specification)
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Assay (GC)≥97.5%
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Dodecanethiol wird bei der Herstellung hydrophober oder gemischter, selbstassemblierender Monoschichten verwendet. Wird auch als Kettentransfermittel für die radikale Polymerisation eingesetzt. Wird darüber hinaus als Polymerisationshemmer in Polyurethan- und Neopren-Klebstoffen eingesetzt, die in der Schuhbranche Anwendung finden. Dient darüber hinaus als Protein-Regenerationsmittel, das zur Regeneration von nativen Proteinen aus Mercuribenzoat verwendet wird.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Chen, D.; Cui, P.; Cao, H.; Yang, J. A 1-dodecanethiol-based phase transfer protocol for the highly efficient extraction of noble metal ions from aqueous phase. J. Env.Sci. 2015, 29, 146-150.
  2. Dickson, R. E.; Hu, M. Z. Chemical synthesis and optical characterization of regular and magic-sized CdS quantum dot nanocrystals using 1-dodecanethiol. J. Mater. Res. 2015, 30 (7), 890-895.