DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

DL-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5619-07-8 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer A12758.06
auch als A12758-06 bezeichnet
Preis (EUR)
48,79
Exklusiv online
57,40
Ersparnis 8,61 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,79
Exklusiv online
57,40
Ersparnis 8,61 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5619-07-8
IUPAC Namemethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Molecular FormulaC10H14ClNO2
InChI KeySWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
SMILESCl.COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystalline powder
Assay (Titration ex Chloride)>97.5 to <102.5%
Water Content (Karl Fischer Titration)<0.5%
Appearance (Color)White
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and foods.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
DL-Phenylalanin Methylester-Hydrochlorid ist eine Aminosäure, die in Pharmazeutika und Lebensmitteln weit verbreitet ist.

Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. GA Stein.; HA Bronner.; K Pfister. α-Methyl α-Amino Acids. II. 1 Derivatives of DL-Phenylalanine. J. Am. Chem. Soc. 195577, (3), 700-703.
  2. JC Sheehan.; DDH Yang. The use of N-formylamino acids in peptide synthesis. J. Am. Chem. Soc. 195880, (5) ,1154-1158.