4-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer A12872.14
auch als A12872-14 bezeichnet
Preis (EUR)
14,50
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
14,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6280-88-2
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale yellow to gray
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Melting Point (clear melt)140.0-149.0?C
Assay (Silylated GC)≥96.0%
FormCrystals or powder or crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only