Product Image
Invitrogen™

CSM Media for Mav203 Yeast Cells

Die CSM Medien für Mav203-Hefezellen sind speziell entwickelte Medien für die Herstellung von Agarplatten, die das Wachstum von Saccharomyces cerevisaeWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A132922 L
Katalognummer A13292
Preis (EUR)
335,00
Each
Menge:
2 L
Preis (EUR)
335,00
Each
Die CSM Medien für Mav203-Hefezellen sind speziell entwickelte Medien für die Herstellung von Agarplatten, die das Wachstum von Saccharomyces cerevisae MaV203-Zellen ermöglichen. Dieses Produkt wird mit ausreichend Reagenzien geliefert, um 2 Liter feste Medien mit den folgenden Komponenten pro Liter zuzubereiten:

• CSM (ohne Tryptophan): 0,74 g
• Hefe-Stickstoff-Basis: 6,66 g
• Ammoniumsulfat: 5 g
• Glucose: 20  g
• Agar: 20 g

Kompatibel mit allen MaV203-Anwendungen
Die CSM Medien sind für das GeneArt™ High-Order Gen-Assemblierungssystem optimiert, einschließlich der Rückgewinnung für Transformationen von Vektoren, nachdem sie mit der GeneArt™ High-Order Vektorkonversionskassette an Hefe angepasst wurden. Das Medium kann auch für das Wachstum von MaV203-fähigen Hefezellen verwendet werden, sowohl für Bibliotheken als auch für Unterklonierungen (Kat.-Nr. 11281-011 und 11445-012).

Plattenvorbereitungsprotokoll
Verwenden Sie pro Liter einen Beutel CSM -Trypton-Agar-Hefemedium minus Glucose und eine Flasche 20%iger Glucose. Den Inhalt des Beutels in 900 ml destilliertem Wasser auflösen und 20 Minuten im Flüssigkeitszyklus autoklavieren. Die Lösung auf 55 °C abkühlen lassen und sie dann eine Flasche 20%ige Glukose (100 ml) hinzugeben. Gut mischen und Platten gießen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
EndprodukttypAgarplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung)Optimiert für die Verwendung mit dem GENEART™ High-Order Gen-Assemblierungssystem, A13285
MedientypCSM-Medium
VorbereitungsmethodeAutoklavieren
ProduktlinieGeneArt
Menge2 L
VersandbedingungRaumtemperatur
StammbezeichnungenMaV203.
FormFlüssig, Pulver
ProdukttypMikrobiologische Medien
SterilitätUnsteril
Klasse des ZielorganismusS. cerevisiae
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
CSM-Medium für MaV203-Hefezellen verfügt über genügend Reagenzien, um zwei Liter Agarmedien vorzubereiten. Das Produkt enthält zwei Beutel mit vorgemischtem Pulver und zwei 100 ml-Flaschen mit filtersterilisierter 20%iger Glucose.

Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern.

Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Can I purchase the CSM Media from the GeneArt High-Order Genetic Assembly System separately?

The CSM Media is available as a standalone item (Cat. No. A13292).

With the GeneArt High-Order Genetic Assembly System, I'm getting no positive colonies detected by yeast colony PCR. Can you please offer some troubleshooting tips?

We would recommend trying to re-streak the colony on a fresh plate and repeat colony PCR. Do not break open the yeast cells with the beads supplied with the kit; the beads are for transformation into E. coli. Additionally, use less than 0.5 µL of diluted yeast lysate in a 50 µL PCR reaction.

With the GeneArt High-Order Genetic Assembly System, I see small or no yeast colonies after transformation. Can you please offer some suggestions?

Ensure that yeast transformations are incubated at 30 degrees C for 3 days for proper colony formation.

With the GeneArt High-Order Genetic Assembly System, I did not get any yeast colonies after transformation and the transformation control did not work. Can you please offer some suggestions?

Please review the following suggestions:
– Perform transformation exactly as described in protocol.
– Do not freeze-thaw or vortex MaV203 yeast competent cells.
– Use CSM-Trp agar plates for the transformation.
– For best results, use fresh DMSO from an unopened bottle. You may use DMSO stored at -20 degrees C.

I want to use my own E. coli vector for my assembly. Can I do this? How?

Yes, you should be able to adapt your E. coli vector into a yeast-compatible cloning vector using the GeneArt High-Order Vector Conversion Cassette (Cat. No. A13291) for use with the GeneArt High-Order Genetic Assembly System with the following provisions:
– Start by using the DNA Oligo Designer web tool, and verify that your vector and the GeneArt High-Order Vector Conversion Cassette do not share internal homology to prevent potential re-arrangements when using your adapted vector with the GeneArt High-Order Genetic Assembly System.
– Use a vector with a single- or low-copy-number origin for a final construct of >15 kb, if the final plasmid construct will be transferred into E. coli. Usually, low-copy-number E. coli vectors have significantly higher capacity than high-copy number vectors.
– Avoid chloramphenicol selection markers on the custom vector since this is the marker on the cassette.
– After ligation (1:10 vector: insert ratio recommended), transform competent E. coli cells with the ligation mixture and plate on double selection LB plates (chloramphenicol plus the antibiotic marker on your custom vector backbone).To linearize your yeast-adapted cloning vector for multi-fragment assembly, a double-digestion is required to avoid background caused by residual palindromic end sequences resulting from a single enzyme digestion.