This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Tetramethylammoniumbromid wirkt als Ionenpaar-Reagenz. Es wird als oberflächenaktives Mittel und als Wirkstoff für Conditioner eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Weichmacher für Textilien und Papierprodukte eingesetzt. Es wird auch als Desinfektionsmittel, Sanitärreiniger, antimikrobielles und antistatisches Mittel eingesetzt. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle als Phasentransferkatalysator in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Jiang, Z.; Shangguan, W. Rational removal of stabilizer-ligands from platinum nanoparticles supported on photocatalysts by self-photocatalysis degradation. Catal. Today 2015, 242, 372-380.
- Abdel-Rahman, L. H.; El-Khatib, R. M.; Nassr, L. A. E.; Abu-Dief, A. M. Salts and Structural Effects on the base Catalyzed Hydrolysis of some Novel and Pharmacologically Active Iron(II) Azomethine Amino Acid Complexes. Int. J. Nano. Chem. 2015, 1 (1), 25-30.