4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer A13580.22
auch als A13580-22 bezeichnet
Preis (EUR)
48,65
Exklusiv online
54,20
Ersparnis 5,55 (10%)
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,65
Exklusiv online
54,20
Ersparnis 5,55 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-08-0
IUPAC Name4-hydroxybenzaldehyde
Molecular FormulaC7H6O2
InChI KeyRGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(C=O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)White to cream to yellow to pale brown
FormPowder or crystalline powder or lumps
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)114-121°C
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Hydroxybenzaldehyd wird als Chemikalie verwendet, die bei der Prüfung gegen bestimmte Bakterienstämme eine bakterizide Aktivität aufrecht erhält.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (13.8 g/l), Ether, Alkohol und Aceton.

Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Sarhan, A.A.; Abdelaal, M.Y.; Ali, M.M.; Abdel-Latiff, E.H. Reaction of crosslinked chloromethylated polystyrene with 4-hydroxybenzaldehyde under phase transfer-catalyzed conditions. Polymer. 1999, 40, (1), 233-241.
  2. Olga d'Hennezel.; Pierre Pichat.; David F Ollis. Benzene and toluene gas-phase photocatalytic degradation over H2O and HCL pretreated TiO2: by-products and mechanisms. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 1998, 118, (3), 197-204.