1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dichlorbenzol wird in der Medizin und in Farbstoffen verwendet. Es wird auch verwendet, um die Wirkung des Lösungsmitteldampfdrucks auf den vertikalen Nanowire von C60-Molekülen1 zu untersuchen. 1,3-Dichlorbenzol, ein chlorierter aromatischer Kohlenwasserstoff, kann in Umweltproben mit einem fortschrittlichen Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopiesensor (FTIR-ATR) mit abgeschwächter Totalreflexion nachgewiesen werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Baoshan Xing.; Joseph J. Pignatello. Competitive Sorption between 1,3-Dichlorobenzene or 2,4-Dichlorophenol and Natural Aromatic Acids in Soil Organic Matter. Environ. Sci. Technol. 1998, 32, (5), 614-619.
- Durch die Lithiation mit n-BuLi bei niedriger Temperatur entsteht 2,6-Dichlorphenyllithium, das mit Elektrophilen bei guter Ausbeute reagiert: Synthesis, 803 (1988).
- Zur Kopplung mit Aryl-Grignards bei der Synthese von m-Terphenylen siehe: Synthesis, 1455 (1996).