3-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer A13990.14
auch als A13990-14 bezeichnet
Preis (EUR)
41,40
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
41,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS591-17-3
IUPAC Name1-bromo-3-methylbenzene
Molecular FormulaC7H7Br
InChI KeyWJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=CC(Br)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥97.5%
CommentSpecification differs for U.S. and non-U.S. material where indicated
Identification (FTIR)Conforms (non-U.S. specification)
Refractive Index1.5505-1.5545 @ 20°C (non-U.S. specification)
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Mehr anzeigen
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). It undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate. It also undergoes palladium-catalyzed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Bromotoluol wurde zur präzisen Bestimmung des Isotopenverhältnisses von Brom in organischen Verbindungen durch MC-ICPMS (Multicollector-induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometer) verwendet. Es durchläuft eine Palladium-katalysierte Zyanationsreaktion in Gegenwart von K4[Fe(CN)6] als Zyanid-Ersatz. Es wird auch einer Palladium-katalysierten Reaktion mit Alkynyltriarylboraten unterzogen, um trisubstituierte Alkenylborane zu erhalten.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkoholen, Äther und Benzol.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Pui Yee Yeung; Chun Pui Tsang; Fuk Yee Kwong. Efficient cyanation of aryl bromides with K4[Fe(CN)6] catalyzed by a palladium-indolylphosphine complex. Tetrahedron Letters. 2011, 52,(52), 7038-7041.
  2. Faina Gelman; Ludwik Halicz. High precision determination of bromine isotope ratio by GC-MC-ICPMS. International Journal of Mass Spectrometry. 2010, 289,(2-3), 167-169.