10-Undecen-1-ol is used as a flavoring agent. It reacts with tosylated beta-cyclodextrin to prepare beta-cyclodextrin undecenylether. It is used in the synthesis of 10-Undecenylacrylat by reacting with acryloyl and triethylamine. It reacts with carbon monoxide in the presence of dicobalt octacarbonyl and pyridine as a base at pressures greater than 150 bar and temperatures in the range of 100 to 2000C to linear and branched polyesters having relatively high molecular weights (Mn> 10,000 g / mol) in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10-Undecen-1-ol wird als Aromastoff verwendet. Es reagiert mit tosyliertem Beta-Cyclodextrin, um Beta-Cyclodextrin-Undecenylether herzustellen. Es wird bei der Synthese von 10-Undecenylacrylat durch Reaktion mit Acryloyl und Triethylamin verwendet. Es reagiert mit Kohlenmonoxid in Gegenwart von Dicobaltoctacarbonyl und Pyridin als Basis bei Drücken über 150 bar und Temperaturen im Bereich von 100 bis 200 0C zu linearen und verzweigten Polyestern mit relativ hohen Molekulargewichten (Mn > 10,000 g/mol) bei guten Ausbeuten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Nützlicher Baustein, z. B. für langkettige ω-ungesättigte Säuren: J. Org. Chem., 54, 1948 (1989).
- Legostaeva, Y. V.; Botsman, L. P.; Nazarov, I. S.; Yakovleva, M. P.; Garifullina, L. R.; Khalikov, R. M.; Ishmuratov, G. Y. One-pot ozonolytic synthesis of acyclic alpha,μ-bifunctional compounds from methyl 10-undecenoate and 10-undecen-1-ol. Russ. J. Appl. Chem. 2015, 88 (6), 935-940.
- Hou, L.; Wang, W.; Sheng, J.; Liu, C. Synthesis and 13C-NMR analysis of an ethylene copolymer with 9-decen-1-ol. RSC Adv. 2015, 5 (120), 98929-98933.